Få mere at vide
Bel-Art™ Vandret pipettestøttestativ
Artikelnummer. 12436200
Skift visning
Stillinger:
12
Artikelnummer. Stillinger
12436200 12
1 options
Artikelnummer. 12436200 Leverandør Bel-Art™ Leverandørnr. H189600000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1010.00 DKK
    940.77 DKK / Pakke med 1
    Spare 69.23 DKK
    6% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 07-12-2026
Understøtter pipetter vandret uden tryk på skrøbelige spidser
  • Indeholder 12 volumetriske eller graduerede pipetter 1 ml og større
  • Polyethylenunderstøtningen er 24,1 x 17,8 cm (9,5 x 7 tommer) bred og 29,2 cm (11,5 tommer) høj
  • Afstanden mellem pladerne er 21,3 cm (8.375 in.) med en 1,9 cm (0,75 tommer) diameter bærestang i toppen
  • Understøtter pipetter længere end 22 cm (8.625 in.)
Tekniske data
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Farve Hvid
Holder Pipetter af glas og plast
Materiale Polyethylen
Stillinger 12
Form Dråbeformede åbninger
Stabelbar Nej
Sterilitet Ikke steril
Bredde (engelsk) 7 tommer
Højde (engelsk) 11,5 tommer.
Produkttype Pipetstativ
Hylder Ingen
Højde (metrisk) 29.2 cm
Array 2 x 6
Bredde (metrisk) 17.8 cm