Få mere at vide
Bel-Art™ SP Scienceware™ Kraftig støttestativ
Artikelnummer. 12703777 Shop alle SP Scienceware produkter
Skift visning
Højde (metrisk):
5 cm
Artikelnummer. Højde (metrisk)
12703777 5 cm
1 options
Artikelnummer. 12703777 Leverandør Bel-Art™ Leverandørnr. H183030000
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremragende til brug under alvorlige korrosive forhold, dette korrosionsbestandige polypropylen stativ har ingen udsatte metaldele
  • Fremstillet af polypropylen
  • Fremragende til brug under korrosive forhold - ingen udsatte metaldele
  • En stang med dybt gevind og robust spændeknop kan skrues til at stå på tre måder: ind i midten af basen eller i begge ender
  • Basen har en glat overflade for nem rengøring og vejer 2,5 kg (5,5 lbs.) for stabilitet
Tekniske data
Materiale Polypropylen
Højde (metrisk) 5 cm
Højde (engelsk) 1,75 tommer.
Længde (engelsk) Base 16 tommer
Længde (engelsk) Stang 30 tommer
Længde (metrisk) base 40.5 cm
Længde (metrisk) stang 76.2 cm
Bredde (engelsk) Base 8,5 tommer
Bredde (metrisk) base 21.5 cm
Diameter (engelsk) Stang 0,5 tommer
Diameter (metrisk) stang 1.2 cm
Produkttype Støtte stativ
Til brug med (applikation) Til brug under alvorlige ætsende forhold
Mængde Hver
Vægt (engelsk) 5.5 lb.
Vægt (metrisk) 2.5 kg