Få mere at vide
Bel-Art™ SP Scienceware™ Håndholdt kolonitæller
Artikelnummer. 12654647
Skift visning
Display Type:
Baggrundsbelyst LCD
Artikelnummer. Display Type
12654647 Baggrundsbelyst LCD
1 options
Artikelnummer. 12654647 Leverandør Bel-Art™ Leverandørnr. F378620002
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2670.00 DKK
    2240.71 DKK / Pakke med 1
    Spare 429.29 DKK
    16% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Indeholder
Langtidsholdbare røde og sorte tuschmarkører, 3V lithiumbatteri, beskyttende opbevaringstaske.
Bel-Art™ SP Scienceware™ Håndholdt kolonitæller er enkel at betjene kolonitælleren, som markerer, tæller og giver en hørbar og visuel alarm, hver gang tællingen registreres.
  • Hurtig, nøjagtig og økonomisk prøveoptælling og prøveoptælling
  • Gemmer op til 35 prøveoptællinger
  • Verificerer prøveoptællinger med op/nedtælling
  • Viser summen af alle talte kolonier
  • Baggrundsbelyst display for nem visning under dårlige lysforhold
  • Lydsignal kan slås fra, hvis det ønskes
  • Tællefunktion kan låses for at forhindre fejl under pauser mellem optælling
  • Medfølgende tuschmarkører fungerer på plastik eller glas og er olie- og vandafvisende; blæk kan fjernes med ethylalkohol
Ordreinfo
Kolonitællersystem (07-910-022) også tilgængelig. Udskiftningsmærker (07-910-019 og 07-910-020) og batteri (07-910-021) sælges separat.
Tekniske data
Produkttype Kolonitæller
Display Type Baggrundsbelyst LCD
Hukommelse Gemmer op til 35 prøver
Længde (engelsk) 6 tommer
Certificeringer/compliance CE
Til brug med (applikation) Tæl kolonier af bakterier eller andre mikroorganismer dyrket på en agarplade
Inkluderer Lang levetid røde og sorte filtspidsmarkører, 3V Lithium batteri, beskyttende opbevaringstaske