Få mere at vide
Bel-Art™ Handskerum Economy Sleeved Handsker
Artikelnummer. 12398617
Skift visning
Farve:
Sort
Artikelnummer. Farve
12398617 Sort
1 options
Artikelnummer. 12398617 Leverandør Bel-Art™ Leverandørnr. H500290000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3020.00 DKK
    2591.32 DKK / Pakke med 1
    Spare 428.68 DKK
    14% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 17-12-2026
Kompatibel med Scienceware Bærbar handskeboks eller enhver handskeboks med 6 tommer handskeporte
  • Holdbar neoprenfremstilling
  • Sikring mod gennemtrængning af gas, væske eller faste stoffer
  • Brug sammen med klemring, delnr. 03-421-102
  • Stor, størrelse 10
  • 1 par/Pk.
Tekniske data
Farve Sort
Hånd Bestemt
Latex fri Nej
Materiale Bonded Neopren
Produkttype Handskerumshandsker
Størrelse 10
Tykkelse (engelsk) 18 mil
Tykkelse (metrisk) 0.4572 mm
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.