Få mere at vide
Bel-Art™ Glascribe™ Pen
Artikelnummer. 11327354
Skift visning
Mængde:
Hver
Artikelnummer. Mængde
11327354 Hver
1 options
Artikelnummer. 11327354 Leverandør Bel-Art™ Leverandørnr. H441500000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    265.00 DKK
    238.56 DKK / Pakke med 1
    Spare 26.44 DKK
    9% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 08-12-2026
Mærker permanent laboratorieglas, keramik og plast
  • Tungstencarbidspids (Mohs hårdhed = 9) indskriver let identificerende mærker på laboratorieudstyr
  • Udtrækkelig spids fungerer med en trykknap i penstil
  • Clips til en lomme, klar til brug
Tekniske data
Tip stil Udtrækkelig
Produkttype Skriver Pen
Farve Sort
Tip materiale Wolframcarbid
Inkluderer Lommeklemme
Til brug med (applikation) Mærker permanent laboratorieglas, keramik og plast
Mængde Hver