Få mere at vide
Bel-Art™ Gel farvningsæsker
Artikelnummer. p-3273691 Shop alle SP Scienceware produkter
Materiale:
Polypropylen
Artikelnummer. 17620517
Brand: Bel-Art™ F135511001
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Æsker med snap-fit låg
  • Elektroforese geler og membraner kan let farves, affarves, fikseres og håndteres i disse kasser
  • Et afløb (med LDPE-prop) placeret under bunden af boksen minimerer forstyrrelse af gel under væskedræning
  • Æskerne og lågerne er upåvirkede af temperaturer fra -70 C °til +70 C °og er modstandsdygtige over for syrer, baser og mange opløsningsmidler
  • Materiale: polymethylpenten eller polypropylen
  • De indvendige mål af hver kasse er 12,7 x 12,7 x 5,1 cm dybe
  • Væskekapacitet: op til 750 ml
Tekniske data
Til brug med (udstyr) Elektroforesegeler og membraner
Type Gel farvningsboks
Materiale Polypropylen
Temperatur (engelsk) Drift -94 °F til +158 °F
Temperatur (metrisk) Drift -70 °C til +70 °C
Volumen (engelsk) 25,3 oz.
Volumen (metrisk) 750 mL
Længde (engelsk) Interiør 5 tommer
Længde (metrisk) interiør 12.7 cm
Bredde (engelsk) Interiør 5 tommer
Bredde (metrisk) interiør 12.7 cm
Dybde (engelsk) Interiør 2''
Diameter (metrisk) indvendig 5.1 cm