Få mere at vide
Bel-Art™ Gel farvningsæsker
Artikelnummer. 17620517
Skift visning
Materiale:
Polypropylen
Artikelnummer. Materiale
17620517 Polypropylen
1 options
Artikelnummer. 17620517 Leverandør Bel-Art™ Leverandørnr. F135511001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    213.00 DKK
    178.15 DKK / Pakke med 1
    Spare 34.85 DKK
    16% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 11-01-2027
Æsker med snap-fit låg
  • Elektroforese geler og membraner kan let farves, affarves, fikseres og håndteres i disse kasser
  • Et afløb (med LDPE-prop) placeret under bunden af boksen minimerer forstyrrelse af gel under væskedræning
  • Æskerne og lågerne er upåvirkede af temperaturer fra -70 C °til +70 C °og er modstandsdygtige over for syrer, baser og mange opløsningsmidler
  • Materiale: polymethylpenten eller polypropylen
  • De indvendige mål af hver kasse er 12,7 x 12,7 x 5,1 cm dybe
  • Væskekapacitet: op til 750 ml
Tekniske data
Til brug med (udstyr) Elektroforesegeler og membraner
Type Gel farvningsboks
Materiale Polypropylen
Temperatur (engelsk) Drift -94 °F til +158 °F
Temperatur (metrisk) Drift -70 °C til +70 °C
Volumen (engelsk) 25,3 oz.
Volumen (metrisk) 750 mL
Længde (engelsk) Interiør 5 tommer
Længde (metrisk) interiør 12.7 cm
Bredde (engelsk) Interiør 5 tommer
Bredde (metrisk) interiør 12.7 cm
Dybde (engelsk) Interiør 2''
Diameter (metrisk) indvendig 5.1 cm