Få mere at vide
Bel-Art™ SP Scienceware™ Gasspredningsrør
Artikelnummer. 11302234
Skift visning
Porøsitet:
Grov
Artikelnummer. Porøsitet
11302234 Grov
1 options
Artikelnummer. 11302234 Leverandør Bel-Art™ Leverandørnr. F136910000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    552.00 DKK
    460.67 DKK / Pakke med 4
    Spare 91.33 DKK
    16% Slukket
Forventet forsendelse: 29-12-2026
Velegnet til indføring i små åbninger
  • Højdensitetspolyethylen klokkemundet fitting med en forseglet, grov porøsitetsskive Fritware™ i den store ende resulterer i mindre gasspredningsbobler
  • 6,35 mm ID (0,25 tommer) Lavdensitetspolyethylenrør er monteret i den anden ende
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 1000 mL
Materiale HDPE
Type Gasspredningsrør
Porøsitet Grov
Længde (engelsk) 12 tommer
Længde (metrisk) 304.8 mm