Få mere at vide
Bel-Art™ SP Scienceware™ Fritware™ Porøse polyethylenplader
Shop alle SP Scienceware produkter
Porøsitet:
Grov
Medium
Dimensioner (L x B):
18 x 18 tommer (46 x 46 cm)
Tykkelse (metrisk):
1,6 mm
3,2 mm
Beskrivelse
- Kan skæres, saves, formes, bearbejdes og svejses til fremstilling af specielle emner fremstillet helt eller delvist af dette porøse materiale
- Stil med middel porøsitet har en gennemsnitlig porestørrelse på 70 mikron
- Grov porøsitet stil er i gennemsnit 110 mikron
Tekniske data
Tekniske data
| Filtertype | Mikroporøst filter |
| Format | Ark |
| Materiale | HDPE |
| Materiale (membran) | Polyethylen |
| Porestørrelse | 70μ m |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Til brug med (applikation) | Kan skæres, saves, formes, bearbejdes og svejses til fremstilling af specielle emner fremstillet helt eller delvist af dette porøse materiale |
| Porøsitet | Medium |
| Tykkelse (metrisk) | 1,6 mm |
| Type | Porøse polyethylenplader |
| Vis mere |