Få mere at vide
Bel-Art™ SP Scienceware™ Fritware™ Porøse polyethylenplader
Artikelnummer. 11382224
Skift visning
Porøsitet:
Grov
Medium
Dimensioner (L x B):
18 x 18 tommer (46 x 46 cm)
Tykkelse (metrisk):
1,6 mm
3,2 mm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Porøsitet Dimensioner (L x B) Tykkelse (metrisk)
11382224 Medium 18 x 18 tommer (46 x 46 cm) 1,6 mm
15320027 Grov 18 x 18 tommer (46 x 46 cm) 3,2 mm
11392224 Medium 18 x 18 tommer (46 x 46 cm) 3,2 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11382224 Leverandør Bel-Art™ Leverandørnr. H136385116
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1075.00 DKK
    1000.28 DKK / Pakke med 1
    Spare 74.72 DKK
    6% Slukket
Forventet forsendelse: 23-12-2026
Leveres i medium eller grov porøsitet
  • Kan skæres, saves, formes, bearbejdes og svejses til fremstilling af specielle emner fremstillet helt eller delvist af dette porøse materiale
  • Stil med middel porøsitet har en gennemsnitlig porestørrelse på 70 mikron
  • Grov porøsitet stil er i gennemsnit 110 mikron
Tekniske data
Filtertype Mikroporøst filter
Format Ark
Materiale HDPE
Materiale (membran) Polyethylen
Porestørrelse 70μ m
Sterilitet Ikke steril
Til brug med (applikation) Kan skæres, saves, formes, bearbejdes og svejses til fremstilling af specielle emner fremstillet helt eller delvist af dette porøse materiale
Porøsitet Medium
Tykkelse (metrisk) 1,6 mm
Type Porøse polyethylenplader
Dimensioner (L x B) 18 x 18 tommer (46 x 46 cm)
Længde (engelsk) 18 tommer
Længde (metrisk) 46 cm
Bredde (engelsk) 18 tommer
Bredde (metrisk) 46 cm