Få mere at vide
Bel-Art™ Frigimat™ Tørismaskine
Artikelnummer. 15167584
Skift visning
Materiale:
Polycarbonat
Artikelnummer. Materiale
15167584 Polycarbonat
1 options
Artikelnummer. 15167584 Leverandør Bel-Art™ Leverandørnr. F388740000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4975.00 DKK
    3804.92 DKK / Pakke med 1
    Spare 1170.08 DKK
    23% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 20-01-2027
Producerer tøris på fire minutter.
  • Nem og sikker at bruge med støjsvag drift
  • Flere trykaflastninger forhindrer trykket i at overstige 10psi
  • Indbygget trykmåler overvåger tørisproduktionen
  • Har en klar, polycarbonat krop
  • Kropstemperaturen er altid sikker at håndtere uden frygt for frostskader
  • Fungerer med CO 2 cylinder (sælges separat)
Tekniske data
Til brug med (applikation) Nem og hurtig tørisproduktion efter behov
Til brug med (udstyr) 50 lb. LCO2 cylinder
Holder 10 til 16 blokke tøris
Inkluderer 1,8 m forniklet kobberforbindelsesrør med standard CGA 320 gevindkobling for nem fastgørelse til LCO2 cylinder, robust forniklet pigtail, trykaflastningssikringer
Materiale Polycarbonat
Produkttype Tørismaskine
Type Tørismaskine