Få mere at vide
Bel-Art™ SP Scienceware™ Fluorescerende lineal
Artikelnummer. 10528731
Skift visning
Materiale:
Plast
Artikelnummer. Materiale
10528731 Plast
1 options
Artikelnummer. 10528731 Leverandør Bel-Art™ Leverandørnr. F133550001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    180.00 DKK
    144.95 DKK / Pakke med 1
    Spare 35.05 DKK
    19% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 28-12-2026
Nyttig til al fluorescerende visning og fluorescerende fotografisk arbejde
  • Skalaen vil lyse synligt, når den belyses med ultraviolet lys
  • Denne metriske/engelsk skala er trykt på plastik med en lyserød fosforescerende blæk
  • Skalaen er 0 til 15 cm med millimeter trin på den ene kant og 0 til 6 tommer opdelt i 0,0625 tommer enheder på den anden kant
  • Fungerer som et mål for nukleinsyremobilitet i geler
Tekniske data
Produkttype Lineal, Fluorescerende
Materiale Plast