Få mere at vide
Bel-Art™ Flowmi™ Cellefilter til μ1000 L pipettespidser
Artikelnummer. 15346248
Skift visning
Maskestørrelse:
40μ m
70μ m
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Maskestørrelse
15346248 70μ m
15342931 40μ m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15346248 Leverandør Bel-Art™ Leverandørnr. H136800070
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    805.00 DKK
    587.27 DKK / Pakke med 50
    Spare 217.73 DKK
    27% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 15-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Giver hurtig og effektiv filtrering af små mængder prøver (op til 1000μ L) før FLOW eller FACS analyse (patentanmeldt). Fås i to porøsitetsstørrelser.
  • Giv hurtig og effektiv filtrering af små volumenprøver (op til 1000μ L) før FLOW eller FACS analyse
  • Bevarer volumen ved filtrering af små prøvevolumener
  • Fjerner celleaggregater og skaber ensartede enkeltcellesuspensioner
  • Formindsker muligheden for tilstopning af FLOW eller FACS instrumenter ved effektivt at filtrere cellulært affald
  • Kompakt bakke rummer 50 stk Flowmi Cellefilter klar til tryk og montering på spidsen; har et glidende dæksel til nem, enhåndsbrug
  • Pakket i en genlukkelig pose for at bevare steriliteten, når den bruges i laminar flow hætte eller biohazard hætte
  • Steril, 40μ m eller 70μ m porøsitet
Tekniske data
Mesh materiale Polyethylen
Farve Hvid
Til brug med (applikation) Sørg for hurtig og effektiv filtrering af prøver med lille volumen (op μtil 1000 L) før FLOW eller FACS™ analyse
Inkluderer Kompakt bakke
Produkttype Celle Si
Sterilitet Steril
Til brug med (udstyr) Pipettespidser, 1000μ L, inklusive Fisherbrand Sikker-en, VWR , Axygen , Nichiryo , Eppendorf og mere
Maskestørrelse 70μ m