Få mere at vide
Bel-Art™ Loppe mikro Spinbar™ Magnetiske rørestave
Artikelnummer. 11398703 Shop alle SP Scienceware produkter
Længde (metrisk):
7 mm
8 mm
10 mm
Diameter (metrisk):
1,5 mm
2 mm
3 mm
Form:
Cylinder
Oktagon
Belægning:
PTFE
PTFE, FDA-kvalitet, USP Klasse VI
Artikelnummer. 11398703
Brand: Bel-Art™ F371190007
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Særligt nyttigt til miljøprøvning og biovidenskabelige applikationer, hvor små prøvevolumener skal forberedes og evalueres
  • Lille stang til omrøring i beholdere såsom hætteglas, mikroreagensglas og centrifugerør
  • Alnico-magnet indkapslet i FDA-kvalitet
  • USP Klasse VI PTFE lavfriktionsbelægning
  • Holdbar og inert
  • Autoklavesikker
  • Særligt nyttigt til miljøprøvning og biovidenskabelige applikationer, hvor små prøvevolumener skal forberedes og evalueres
Certificeringer
Fremstillet i et registreret ISO 9001:2008, som bekræftet af SGS certificering
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Certificeringer/compliance FDA, USP Klasse VI, ISO 9001:2008
Farve Hvid
Diameter (engelsk) 0,07 tommer.
Længde (engelsk) 0,27 tommer.
Belægning PTFE, FDA-kvalitet, USP Klasse VI
Diameter (metrisk) 2 mm
Længde (metrisk) 7 mm
Materiale Alnico magnet
Mængde 50
Form Oktagon
Type Magnetisk rørestang, Micro LOPP