Få mere at vide
Bel-Art™ Loppe mikro Spinbar™ Magnetiske rørestave
Shop alle SP Scienceware produkter
Længde (metrisk):
7 mm
8 mm
10 mm
Diameter (metrisk):
1,5 mm
2 mm
3 mm
Form:
Cylinder
Oktagon
Belægning:
PTFE
PTFE, FDA-kvalitet, USP Klasse VI
Beskrivelse
Særligt nyttigt til miljøprøvning og biovidenskabelige applikationer, hvor små prøvevolumener skal forberedes og evalueres
- Lille stang til omrøring i beholdere såsom hætteglas, mikroreagensglas og centrifugerør
- Alnico-magnet indkapslet i FDA-kvalitet
- USP Klasse VI PTFE lavfriktionsbelægning
- Holdbar og inert
- Autoklavesikker
- Særligt nyttigt til miljøprøvning og biovidenskabelige applikationer, hvor små prøvevolumener skal forberedes og evalueres
Certificeringer
Fremstillet i et registreret ISO 9001:2008, som bekræftet af SGS certificering
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Certificeringer/compliance | FDA, USP Klasse VI, ISO 9001:2008 |
| Farve | Hvid |
| Diameter (engelsk) | 0,06 tommer. |
| Længde (engelsk) | 0,31 tommer. |
| Belægning | PTFE, FDA-kvalitet, USP Klasse VI |
| Diameter (metrisk) | 1,5 mm |
| Længde (metrisk) | 8 mm |
| Materiale | Alnico magnet |
| Mængde | 50 |
| Vis mere |