Få mere at vide
Bel-Art™ Loppe mikro Spinbar™ Magnetiske rørestave
Artikelnummer. 11308713
Skift visning
Længde (metrisk):
7 mm
8 mm
10 mm
Diameter (metrisk):
1,5 mm
2 mm
3 mm
Form:
Cylinder
Oktagon
Belægning:
PTFE
PTFE, FDA-kvalitet, USP klasse VI
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (metrisk) Diameter (metrisk) Form Belægning
11308713 10 mm 3 mm Cylinder PTFE
11398703 7 mm 2 mm Oktagon PTFE, FDA-kvalitet, USP klasse VI
11396944 8 mm 1,5 mm Oktagon PTFE, FDA-kvalitet, USP klasse VI
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11308713 Leverandør Bel-Art™ Leverandørnr. F371190010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    75.75 DKK
    46.79 DKK / Pakke med 1
    Spare 28.96 DKK
    38% Slukket
Forventet forsendelse: 28-12-2026
Særligt nyttigt til miljøprøvning og biovidenskabelige applikationer, hvor små prøvevolumener skal forberedes og evalueres
  • Lille stang til omrøring i beholdere såsom hætteglas, mikroreagensglas og centrifugerør
  • Alnico-magnet indkapslet i FDA-kvalitet
  • USP Klasse VI PTFE lavfriktionsbelægning
  • Holdbar og inert
  • Autoklavesikker
  • Særligt nyttigt til miljøprøvning og biovidenskabelige applikationer, hvor små prøvevolumener skal forberedes og evalueres
Certificeringer
Fremstillet i et registreret ISO 9001:2008, som bekræftet af SGS certificering
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Certificeringer/compliance FDA, USP Klasse VI, ISO 9001:2008
Farve Hvid
Diameter (engelsk) 0,118 tommer.
Til brug med (udstyr) Hætteglas, rør og gradientfremstillere
Længde (engelsk) 0,394 tommer.
Belægning PTFE
Diameter (metrisk) 3 mm
Længde (metrisk) 10 mm
Materiale Alnico magnet
Mængde 1/Pk., 50/Cs.
Form Cylinder
Type Omrøringsbar