Få mere at vide
Bel Art™ Flaskup™ Flaskeholdere
Artikelnummer. 11382184
Skift visning
Diameter (metrisk) Indvendig:
55 mm
64 mm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Indvendig
11382184 64 mm
11372184 55 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11382184 Leverandør Bel Art™ Leverandørnr. F389512006
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    301.00 DKK
    223.11 DKK / Pakke med 3
    Spare 77.89 DKK
    25% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Med let tilspidsning på indervæggen, som gør det muligt for en række forskellige størrelser rundbundede kolber at passe ind i en holder
  • Polypropylen fabrikat
  • Bred bund stabiliserer kolberne for at forhindre spild
  • Sideslidser giver mulighed for at se kolbeindholdet
  • Indhak i sidevæggen rummer rør eller instrumentering
  • Glasfyldt harpiks tilføjer vægt for større stabilitet
  • Autoklaverbar ved 121 °C (250 °F)
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Farve Rød
Holder Kolber (assorterede størrelser)
Materiale Polypropylen
Stillinger 1
Form Cylindrisk
Stabelbar Nej
Sterilitet Ikke steril
Til brug med (udstyr) 100 ml runde og tilspidsede kolber
Længde (metrisk) 88 mm
Inkluderer Kun stativ
Produkttype Flaskestativ
Diameter (metrisk) Indvendig 64 mm
Hylder Ingen
Højde (metrisk) 88 mm
Bredde (metrisk) 68 mm