Få mere at vide
Bel Art™ Flaskup™ Flaskeholdere
Artikelnummer. 11372184 Shop alle SP Scienceware produkter
Diameter (metrisk) Indvendig:
55 mm
64 mm
Artikelnummer. 11372184
Brand: Bel Art™ F389512004
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Med let tilspidsning på indervæggen, som gør det muligt for en række forskellige størrelser rundbundede kolber at passe ind i en holder
  • Polypropylen fabrikat
  • Bred bund stabiliserer kolberne for at forhindre spild
  • Sideslidser giver mulighed for at se kolbeindholdet
  • Indhak i sidevæggen rummer rør eller instrumentering
  • Glasfyldt harpiks tilføjer vægt for større stabilitet
  • Autoklaverbar ved 121 °C (250 °F)
Tekniske data
Inkluderer Kun stativ
Produkttype Flaskestativ
Autoklaverbar Autoklaverbar
Farve Rød
Holder Kolber (assorterede størrelser)
Materiale Polypropylen
Stillinger 1
Form Cylindrisk
Hylder Ingen
Stabelbar Nej
Sterilitet Ikke steril
Til brug med (udstyr) 50 mL runde og tilspidsede bundkolber
Længde (metrisk) 75 mm
Bredde (metrisk) 58 mm
Højde (metrisk) 75 mm
Diameter (metrisk) Indvendig 55 mm