Få mere at vide
H-B Instrument™ Fem-hullers rustfrit stål spændetermometerholder
Artikelnummer. 17561305
Skift visning
Til brug med (udstyr):
Termometre
Artikelnummer. Til brug med (udstyr)
17561305 Termometre
1 options
Artikelnummer. 17561305 Leverandør H-B Instrument™ Leverandørnr. B614007300
Essentials til prøveforberedelse og -opbevaring
Brug rabatkode 27996
Se alle kampagner
 Begrænset vare
I øjeblikket ikke tilgængelig: Vi har ingen oplysninger om, hvornår dette produkt vil være tilgængeligt.
Se alternative produkter
Hold termometre sikkert. Bel-Art™ SP Scienceware™ Fem-hullers rustfrit stål spændetermometerholder er fjederbelastet med gummikofangere på en clips.
Med fem hulstørrelser fra 3,5 mm til 14,5 mm, kan denne holder rumme forskellige termometre inklusive væske i glas, elektronisk med sonde og bimetal med sonde.
  • Fjederbelastet clips i rustfrit stål fastgøres sikkert til laboratoriebeholdere, hylder op til 3/8 tomme tykke og mere
  • Gummi kofangere på clips forhindrer ridser
  • Holdbart PE-skum giver sikkert greb for at holde termometre på plads
  • Dimensioner: 8,3 cm L x 5,4 cm B x 6,4 cm H (3,25 x 2,13 x 2,5 in.)
Tekniske data
Inkluderer Fjederbelastet clips i rustfrit stål, gummikofangere på clipsenderne, termometerholder af polyethylenskum
Længde (metrisk) 83 mm
Model- Fem huller
Produkttype Termometer holder
Længde (engelsk) 3,25 tommer.
Til brug med (udstyr) Termometre