Få mere at vide
Bel-Art™ Hurtig-release pipette Pump™ II Pipettere
Artikelnummer. 11322244
Skift visning
Farve:
Blå
Grøn
Rød
Til brug med (applikation):
Pipetter op til 10 ml
Pipetter op til 2 ml
Pipetter op til 25 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve Til brug med (applikation)
11322244 Rød Pipetter op til 25 ml
11302244 Blå Pipetter op til 2 ml
11312244 Grøn Pipetter op til 10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11322244 Leverandør Bel-Art™ Leverandørnr. F379111025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    361.00 DKK
    220.71 DKK / Pakke med 1
    Spare 140.29 DKK
    38% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 01-12-2026
Læg i indkøbskurv
Inkluderer en hurtigudløsningsventil til hurtig dispensering. Pipetterne er farvekodet efter størrelse for nem identifikation.
  • Drej det riflede tommelfingerhjul for at aspirere væske til det ønskede volumen
  • Tryk let på hurtigudløserhåndtaget for hurtigt at dispensere
  • Drej tommelfingerhjulet for gradvis dispensering
  • Glas- eller plastpipetter indsættes nemt i en unik krave med stabiliserende fingre for et sikkert hold
  • Størrelser er farvekodede; kan skilles ad for rengøring
Ordreinfo
Pipetter sælges separat.
Tekniske data
Justerbar spidsafstand Nej
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Farve Rød
Engangs Genanvendelig
Til brug med Serologisk pipette
Greb Type Ergonomi
Materiale Polypropylen, silikonegummi
Model- Pipettepumpe II
Antal kanaler 1
Sterilitet Ikke-steril
Type Hurtigudløsende pipettefylder
Volumen (metrisk) 25 mL
Til brug med (applikation) Pipetter op til 25 ml
Til brug med (udstyr) 25mL