Få mere at vide
Bel-Art™ Hurtig-release pipette Pump™ II Pipettere
Artikelnummer. 11312244
Skift visning
Farve:
Blå
Grøn
Rød
Til brug med (applikation):
Pipetter op til 10 ml
Pipetter op til 2 ml
Pipetter op til 25 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve Til brug med (applikation)
11312244 Grøn Pipetter op til 10 ml
11302244 Blå Pipetter op til 2 ml
11322244 Rød Pipetter op til 25 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Kun tilg\u00E6ngelig ved lagerbeholdning.\r\n
\r\n
Artikelnummer. 11312244 Leverandør Bel-Art™ Leverandørnr. F379111110
Forventet forsendelse: 06-10-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Kun tilg\u00E6ngelig ved lagerbeholdning.\r\n
\r\n
Inkluderer en hurtigudløsningsventil til hurtig dispensering. Pipetterne er farvekodet efter størrelse for nem identifikation.
  • Drej det riflede tommelfingerhjul for at aspirere væske til det ønskede volumen
  • Tryk let på hurtigudløserhåndtaget for hurtigt at dispensere
  • Drej tommelfingerhjulet for gradvis dispensering
  • Glas- eller plastpipetter indsættes nemt i en unik krave med stabiliserende fingre for et sikkert hold
  • Størrelser er farvekodede; kan skilles ad for rengøring
Order Info
Pipetter sælges separat.
Specifications
Justerbar spidsafstand Nej
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Farve Grøn
Engangs Genanvendelig
Til brug med Serologisk pipette
Greb Type Ergonomi
Materiale Polypropylen, silikonegummi
Model- Pipettepumpe II
Antal kanaler 1
Sterilitet Ikke-steril
Type Hurtigudløsende pipettefylder
Volumen (metrisk) 10 mL
Til brug med (applikation) Pipetter op til 10 ml
Til brug med (udstyr) 10mL