Beskrivelse
- Drej det riflede tommelfingerhjul for at aspirere væske til det ønskede volumen
- Tryk let på hurtigudløserhåndtaget for hurtigt at dispensere
- Drej tommelfingerhjulet for gradvis dispensering
- Glas- eller plastpipetter indsættes nemt i en unik krave med stabiliserende fingre for et sikkert hold
- Størrelser er farvekodede; kan skilles ad for rengøring
Ordreinfo
Pipetter sælges separat.
Tekniske data
Tekniske data
| Justerbar spidsafstand | Nej |
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Farve | Blå |
| Engangs | Genanvendelig |
| Til brug med | Serologisk pipette |
| Greb Type | Ergonomi |
| Materiale | Polypropylen, silikonegummi |
| Model- | Pipettepumpe II |
| Antal kanaler | 1 |
| Sterilitet | Ikke-steril |
| Vis mere |