Få mere at vide
Bel Art™ Øjenskyllesikkerhedsstationer
Artikelnummer. 10589801
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
1000 ml
Højde (engelsk):
13,75 tommer.
15 tommer
Bredde (engelsk):
17,5''
18 tommer
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Højde (engelsk) Bredde (engelsk)
10589801 1000 ml 13,75 tommer. 18 tommer
10149500 1000 ml 15 tommer 17,5''
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10589801 Leverandør Bel Art™ Leverandørnr. F248680000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    557.00 DKK
    465.55 DKK / Pakke med 1
    Spare 91.45 DKK
    16% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 22-01-2027
Øjenskyllesikkerhedsstationer tilbyder indbygget øjenkop, der gør det muligt for brugeren at blive behandlet i enhver position og giver effektiv og øjeblikkelig øjenskylning.
  • Tre stationer er tilgængelige, der passer til alle arbejdsstationer: en enkelt eller en dobbelt station med 1000 ml (32 oz) øjenskylleflaske(r) eller en enkelt station med en 500 ml (16 oz) flaske
  • Sendes med tomme flasker
  • Instruktionsdiagrammer på flasken og stationen bekræfter, hvordan du bruger øjenskylleflasken
  • Inkluderer flersproget rutevejledning på stationen (engelsk, fransk, tysk og spansk)
  • Enkeltstationsdimensioner: 44,5 W x 38 cmH (17 1/2 x 15 in.) dobbelt stationsdimensioner: 45,7 W x 34,9 cmH (18 x 13,75 in.)
  • Hardware medfølger ikke
Tekniske data
Kapacitet (engelsk) 33,81 oz.
Kapacitet (metrisk) 1000 ml
Farve Grøn
Flowhastighed 1 gpm
Højde (engelsk) 13,75 tommer.
Højde (metrisk) 34.92 cm
Inkluderer To tomme 1000 ml flaske, vedligeholdelsesvejledning
Materiale LDPE
Montering Væg
Produkttype Dobbelt øjenskyllestation
Bredde (engelsk) 18 tommer
Bredde (metrisk) 45.72 cm