Få mere at vide
Bel Art™ Øjenskylleflaske
Product Code. 10421935
Change view
Click to view available options
Kapacitet (engelsk):
16 oz.
33,81 oz.
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kapacitet (engelsk)
10421935 16 oz.
10226314 33,81 oz.
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 10421935 Supplier Bel Art™ Supplier No. F248500000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    145.00 DKK
    121.41 DKK / Pakke med 1
    Spare 23.59 DKK
    16% Slukket
View all promotions
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Øjenskylleflaske indbygget øjenkop giver øjeblikkelig pleje.
  • Tre tilgængelige stationer, der passer til alle arbejdsstationer: en enkelt eller dobbelt station med 1000 ml (32 oz.) øjenskylleflaske(r) eller en enkelt station med en 500 ml (16 oz.) flaske
  • Sendes med tomme flasker; kan fyldes med F24879-0032 steril øjenskylleopløsning
  • Instruktionsdiagrammer på flaske og station bekræfter, hvordan man bruger øjenskylleflaske
  • Inkluderer flersproget rutevejledning på stationen (engelsk, fransk, tysk og spansk)
Specifications
Kapacitet (engelsk) 16 oz.
Kapacitet (metrisk) 500 mL
Farve Neutral
Flowhastighed 1 gpm
Til brug med (applikation) Øjeblikkelig nødskylning af øjenskader
Inkluderer Plastflaske, indbygget øjenkop, fastlåst hætte, flersproget vejledning
Materiale LDPE
Montering Fritstående
Produkttype Øjenskylleflaske