Få mere at vide
Bel-Art™ Inddampningsskål
Artikelnummer. 11735074 Shop alle SP Scienceware produkter
Kapacitet (metrisk):
175 ml
Artikelnummer. 11735074
Brand: Bel-Art™ F409250000
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremstillet af polypropylen. Inddampningsskålen er glat med let hældetud til brug i en række laboratorieopgaver.
  • Nyttig til titrering og fordampning
  • Modstår syrer og baser
  • Autoklaverbar ved 121 °C (250 °F)
  • Kan også bruges som en genanvendelig vejeskål
  • 100 mm diameter x 42 mm dyb, kan rumme op til 175 ml
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Bund form Flad
Kapacitet (metrisk) 175 ml
Farve Neutral
Materiale Polypropylen
Form Rund
Sterilitet Ikke steril
Overfladebehandling Ubehandlet
Type Inddampningsskål
Volumen (metrisk) Virker 175 mL
Til brug med (applikation) Titrering og inddampning
Indvendig finish Glat
Højde (metrisk) 4.2 cm
Diameter (engelsk) 4''
Diameter (metrisk) 10 cm