Få mere at vide
Bel-Art™ Eletrophoresis gelpladetørrestativ
Artikelnummer. 11717684
Skift visning
Stillinger:
10
Artikelnummer. Stillinger
11717684 10
1 options
Artikelnummer. 11717684 Leverandør Bel-Art™ Leverandørnr. F135950000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    922.00 DKK
    756.15 DKK / Pakke med 1
    Spare 165.85 DKK
    17% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 25-11-2026
Robust stativ med A-ramme holder glaselektroforeseplader oprejst for hurtig tørring og nem adgang
  • Stativet har ti positioner inklusive tre slidser til store og dobbelte plader for fremragende alsidighed til tørring og opbevaring
  • Alle slidser har bløde plastikstøtter på hver side for at afbøde pladerne
  • Gummipuder på stativbunden forhindrer glidning
  • Fremstillet i stålkonstruktion med påbagt epoxybelægning
  • Minimumsbredden af de understøttede plader er 16,5 cm (6,5 in.)
Tekniske data
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Farve Blå
Holder Lab glasvarer
Materiale Epoxybelagt stål
Stillinger 10
Form Rektangulær
Stabelbar Nej
Sterilitet Ikke steril
Til brug med (udstyr) Elektroforese gelplader
Længde (metrisk) 200 mm
Bredde (engelsk) 6,25 tommer.
Højde (engelsk) 7,12 tommer.
Dybde (engelsk) 7,75 tommer.
Dybde (metrisk) 20 cm
Produkttype Tørrestativ
Hylder Ingen
Højde (metrisk) 18 cm
Array 1 x 10
Bredde (metrisk) 16 cm