Få mere at vide
Bel-Art™ Æggeformet Spinbar™ Magnetiske rørestave
Shop alle SP Scienceware produkter
Længde (metrisk):
9,5 mm
19 mm
25,4 mm
32 mm
38 mm
50,8 mm
76 mm
Diameter (metrisk):
4,7 mm
9,5 mm
12,7 mm
16 mm
19 mm
19,1 mm
Længde (engelsk):
0,37 tommer.
0,75 tommer
1 tomme
1,25 tommer.
1,5 tommer
2 tommer
2,99 tommer.
Diameter (engelsk):
0,18 tommer.
0,37 tommer.
0,5 tommer
0,62 tommer.
0,75 tommer
Beskrivelse
- Giv deres eget omdrejningspunkt uden en separat ring eller brat ændring i kontur for ubegrænset spin
- Minimal kontakt ved brug i plastikbeholdere
- Selve magneten er ægformet indkapslet i FDA-kvalitet, USP Klasse VI Teflon™ PTFE, bortset fra tre mindste størrelser, har en cylindrisk magnet i ægform Teflon PTFE
- Fremstillet i et registreret ISO 9001:2008, som bekræftet af SGS certificering
- Autoklavesikker
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Certificeringer/compliance | FDA, USP Klasse VI, ISO 9001:2008, SGS |
| Farve | Hvid |
| Diameter (engelsk) | 0,62 tommer. |
| Til brug med (udstyr) | 300 og 500 ml rundbundede kolber |
| Længde (engelsk) | 1,25 tommer. |
| Belægning | PTFE, FDA-kvalitet, USP Klasse VI |
| Diameter (metrisk) | 16 mm |
| Længde (metrisk) | 32 mm |
| Materiale | Alnico magnet |
| Vis mere |