Få mere at vide
Bel-Art™ Æggeformet Spinbar™ Magnetiske rørestave
Artikelnummer. 12368229 Shop alle SP Scienceware produkter
Længde (metrisk):
9.5 mm
19 mm
25.4 mm
32 mm
38 mm
50.8 mm
76 mm
Diameter (metrisk):
4.7 mm
9.5 mm
12.7 mm
16 mm
19 mm
19.1 mm
Længde (engelsk):
0,37 tommer.
0,75 tommer
1 tomme
1,25 tommer.
1,5 tommer
2 tommer
2,99 tommer.
Diameter (engelsk):
0,18 tommer.
0,37 tommer.
0,5 tommer
0,62 tommer.
0,75 tommer
Artikelnummer. 12368229
Brand: Bel-Art™ F371300001
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Designet til brug i rundbundede kar
  • Giv deres eget omdrejningspunkt uden en separat ring eller brat ændring i kontur for ubegrænset spin
  • Minimal kontakt ved brug i plastikbeholdere
  • Selve magneten er ægformet indkapslet i FDA-kvalitet, USP Klasse VI Teflon™ PTFE, bortset fra tre mindste størrelser, har en cylindrisk magnet i ægform Teflon PTFE
  • Fremstillet i et registreret ISO 9001:2008, som bekræftet af SGS certificering
  • Autoklavesikker
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Certificeringer/compliance FDA, USP Klasse VI, ISO 9001:2008, SGS
Farve Hvid
Diameter (engelsk) 0,5 tommer
Til brug med (udstyr) 100 og 200 ml rundbundede kolber
Længde (engelsk) 1 tomme
Belægning PTFE
Diameter (metrisk) 12.7 mm
Længde (metrisk) 25.4 mm
Materiale Alnico magnet
Mængde 1
Form Æg
Type Omrøringsbar