Få mere at vide
Bel-Art™ Æggeformet Spinbar™ Magnetiske rørestave
Artikelnummer. 12308239 Shop alle SP Scienceware produkter
Længde (metrisk):
9,5 mm
19 mm
25,4 mm
32 mm
38 mm
50,8 mm
76 mm
Diameter (metrisk):
4,7 mm
9,5 mm
12,7 mm
16 mm
19 mm
19,1 mm
Længde (engelsk):
0,37 tommer.
0,75 tommer
1 tomme
1,25 tommer.
1,5 tommer
2 tommer
2,99 tommer.
Diameter (engelsk):
0,18 tommer.
0,37 tommer.
0,5 tommer
0,62 tommer.
0,75 tommer
Artikelnummer. 12308239
Brand: Bel-Art™ F371300003
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Designet til brug i rundbundede kar
  • Giv deres eget omdrejningspunkt uden en separat ring eller brat ændring i kontur for ubegrænset spin
  • Minimal kontakt ved brug i plastikbeholdere
  • Selve magneten er ægformet indkapslet i FDA-kvalitet, USP Klasse VI Teflon™ PTFE, bortset fra tre mindste størrelser, har en cylindrisk magnet i ægform Teflon PTFE
  • Fremstillet i et registreret ISO 9001:2008, som bekræftet af SGS certificering
  • Autoklavesikker
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Certificeringer/compliance ISO 9001:2015
Farve Hvid
Diameter (engelsk) 0,75 tommer
Dimensioner (L x B x H) 76 x 19.1mm
Til brug med (udstyr) Omrøring i rundbundede kar
Længde (engelsk) 2,99 tommer.
Belægning PTFE, FDA-kvalitet, USP Klasse VI
Diameter (metrisk) 19,1 mm
Længde (metrisk) 76 mm
Materiale Alnico 5 magnetisk kerne, PTFE
Mængde 1
Form Æg
Type Magnetisk rørestang