Få mere at vide
Bel-Art™ Æggeformet Spinbar™ Magnetiske rørestave
Artikelnummer. 11316954 Shop alle SP Scienceware produkter
Længde (metrisk):
9,5 mm
19 mm
25,4 mm
32 mm
38 mm
50,8 mm
76 mm
Diameter (metrisk):
4,7 mm
9,5 mm
12,7 mm
16 mm
19 mm
19,1 mm
Længde (engelsk):
0,37 tommer.
0,75 tommer
1 tomme
1,25 tommer.
1,5 tommer
2 tommer
2,99 tommer.
Diameter (engelsk):
0,18 tommer.
0,37 tommer.
0,5 tommer
0,62 tommer.
0,75 tommer
Artikelnummer. 11316954
Brand: Bel-Art™ F371300038
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Designet til brug i rundbundede kar
  • Giv deres eget omdrejningspunkt uden en separat ring eller brat ændring i kontur for ubegrænset spin
  • Minimal kontakt ved brug i plastikbeholdere
  • Selve magneten er ægformet indkapslet i FDA-kvalitet, USP Klasse VI Teflon™ PTFE, bortset fra tre mindste størrelser, har en cylindrisk magnet i ægform Teflon PTFE
  • Fremstillet i et registreret ISO 9001:2008, som bekræftet af SGS certificering
  • Autoklavesikker
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Certificeringer/compliance FDA, USP Klasse VI, ISO 9001:2008, SGS
Farve Hvid
Diameter (engelsk) 0,18 tommer.
Til brug med (udstyr) Kolber med rund bund
Længde (engelsk) 0,37 tommer.
Belægning PTFE
Diameter (metrisk) 4,7 mm
Længde (metrisk) 9,5 mm
Materiale Alnico magnet
Mængde 1
Form Æg
Type Omrøringsbar