Få mere at vide
Bel-Art™ Handsker med ærmer i neopren
Artikelnummer. 15448604
Skift visning
Størrelse:
8
Artikelnummer. Størrelse
15448604 8
1 options
Artikelnummer. 15448604 Leverandør Bel-Art™ Leverandørnr. H500290010
Forventet forsendelse: 27-01-2027
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Til beskyttelse mod væske- eller gasindtrængning.
  • Et stykke
  • Fremstillet af bundet neopren
  • Til handskerum med 6 tommer handskeporte
Tekniske data
Farve Sort
Hånd Bestemt
Latex fri Nej
Materiale Bonded Neopren
Produkttype Handskerumshandsker
Størrelse 8