Få mere at vide
Bel-Art™ Økonomi Pipettepumpe III™ Pipettere
Shop alle SP Scienceware produkter
Farve:
Blå
Grøn
Rød
Til brug med (applikation):
Pipetter op til 10 ml
Pipetter op til 2 ml
Pipetter op til 25 ml
Til brug med (udstyr):
2mL
10mL
25mL
Beskrivelse
- Giver nøjagtig, problemfri pipettering med enkel enhåndsbetjening
- Reducerer risikoen for skader fra gentagne og akavede pipetteringsbevægelser
- Tommelfingerhjulet roterer let for præcis opsugning eller dispensering, ned til én dråbe ad gangen
- Tommelfingerhjul kan bruges til at blæse pipetten ud
- Farvekodet for nem identifikation
- Modstår syrer, baser og de fleste opløsningsmidler
- Nemt adskilles for rengøring
Tekniske data
Tekniske data
| Justerbar spidsafstand | Nej |
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Farve | Blå |
| Engangs | Genanvendelig |
| Til brug med | Serologisk pipette |
| Greb Type | Ergonomi |
| Materiale | Polypropylen |
| Model- | Pipettepumpe III |
| Antal kanaler | 1 |
| Sterilitet | Ikke-steril |
| Vis mere |