Få mere at vide
Bel-Art™ Økonomi Pipettepumpe III™ Pipettere
Artikelnummer. 30193479 Shop alle SP Scienceware produkter
Farve:
Blå
Grøn
Rød
Til brug med (applikation):
Pipetter op til 10 ml
Pipetter op til 2 ml
Pipetter op til 25 ml
Til brug med (udstyr):
2mL
10mL
25mL
Artikelnummer. 30193479
Brand: Bel-Art™ F379020010
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Ergonomisk design øger komfort, anvendelighed og dispenseringspræcision.
  • Giver nøjagtig, problemfri pipettering med enkel enhåndsbetjening
  • Reducerer risikoen for skader fra gentagne og akavede pipetteringsbevægelser
  • Tommelfingerhjulet roterer let for præcis opsugning eller dispensering, ned til én dråbe ad gangen
  • Tommelfingerhjul kan bruges til at blæse pipetten ud
  • Farvekodet for nem identifikation
  • Modstår syrer, baser og de fleste opløsningsmidler
  • Nemt adskilles for rengøring
Tekniske data
Justerbar spidsafstand Nej
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Farve Grøn
Engangs Genanvendelig
Til brug med Serologisk pipette
Greb Type Ergonomi
Materiale Polypropylen
Model- Pipettepumpe III
Antal kanaler 1
Sterilitet Ikke-steril
Type Pipette
Volumen (metrisk) 10 mL
Til brug med (applikation) Pipetter op til 10 ml
Til brug med (udstyr) 10mL
Modstand Syrer, alkalier og opløsningsmidler
Længde (engelsk) 6,75 tommer.
Længde (metrisk) 171 mm