Få mere at vide
Bel-Art™ Økonomi Pipettepumpe III™ Pipettere
Artikelnummer. 10469254 Shop alle SP Scienceware produkter
Farve:
Blå
Grøn
Rød
Til brug med (applikation):
Pipetter op til 10 ml
Pipetter op til 2 ml
Pipetter op til 25 ml
Til brug med (udstyr):
2mL
10mL
25mL
Artikelnummer. 10469254
Brand: Bel-Art™ F379020002
Only null left
Add to basket
Add to basket
Ergonomisk design øger komfort, anvendelighed og dispenseringspræcision.
  • Giver nøjagtig, problemfri pipettering med enkel enhåndsbetjening
  • Reducerer risikoen for skader fra gentagne og akavede pipetteringsbevægelser
  • Tommelfingerhjulet roterer let for præcis opsugning eller dispensering, ned til én dråbe ad gangen
  • Tommelfingerhjul kan bruges til at blæse pipetten ud
  • Farvekodet for nem identifikation
  • Modstår syrer, baser og de fleste opløsningsmidler
  • Nemt adskilles for rengøring
Specifications
Justerbar spidsafstand Nej
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Farve Blå
Engangs Genanvendelig
Til brug med Serologisk pipette
Greb Type Ergonomi
Materiale Polypropylen
Model- Pipettepumpe III
Antal kanaler 1
Sterilitet Ikke-steril
Type Pipette
Volumen (metrisk) 2 mL
Til brug med (applikation) Pipetter op til 2 ml
Til brug med (udstyr) 2mL
Modstand Syrer, alkalier og opløsningsmidler
Længde (engelsk) 6,75 tommer.
Længde (metrisk) 171 mm