Få mere at vide
Bel-Art™ SP Scienceware™ Økonomi Dippers
Artikelnummer. p-4757367 Shop alle SP Scienceware produkter
Produkttype:
Dip-sampler
Dipper
Artikelnummer. 17170861
Brand: Bel-Art™ F367850016
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Til praktisk prøveudtagning fra tanke, kar, vandløb, damme, søer
  • Lightweight and portable
  • Thread on 500mL (16 oz.) polypropylene cup can be exchanged to reduce cross contamination
  • Two pouring spouts on cup allow left or right pouring
  • High-density polyethylene plastic handles are strong honeycomb tubes without inserts and are ribbed for sure grip
  • Handle end has a hook for hanging storage
Tekniske data
Produkttype Dip-sampler
Materiale HDPE
Autoklaverbar Autoclavable
Kapacitet (engelsk) 16 oz.
Kapacitet (metrisk) 500 mL
Til brug med (applikation) For sampling from tanks, ponds, lakes
Længde (engelsk) Håndtag 6 ft.
Længde (metrisk) håndtag 1.8 m