Få mere at vide
Bel-Art™ SP Scienceware™ Økonomi Dippers
Artikelnummer. 17170861
Skift visning
Produkttype:
Dip Sampler
Dipper
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Produkttype
17170861 Dip Sampler
16669343 Dipper
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17170861 Leverandør Bel-Art™ Leverandørnr. F367850016
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    632.00 DKK
    528.15 DKK / Pakke med 1
    Spare 103.85 DKK
    16% Slukket
Forventet forsendelse: 23-12-2026
Til praktisk prøveudtagning fra tanke, kar, vandløb, damme, søer
  • Let og bærbar
  • Tråd på 500 ml (16 oz.) Polypropylen-koppen kan udskiftes for at reducere krydskontaminering
  • To hældningstud på koppen tillader venstre eller højre hældning
  • Håndtag af højdensitetspolyethylen i plastik er stærke bikagerør uden indsatser og er ribbede for sikkert greb
  • Håndtagsenden har en krog til ophængning
Tekniske data
Produkttype Dip Sampler
Materiale HDPE
Autoklaverbar Autoklaverbar
Kapacitet (engelsk) 16 oz.
Kapacitet (metrisk) 500 mL
Til brug med (applikation) Til prøvetagning fra tanke, damme, søer
Længde (engelsk) Håndtag 6 ft.
Længde (metrisk) håndtag 1.8 m