Få mere at vide
Bel-Art™ SP Scienceware™ Økonomi Dippers
Artikelnummer. 16669343 Shop alle SP Scienceware produkter
Produkttype:
Dip-sampler
Dipper
Artikelnummer. 16669343
Brand: Bel-Art™ F367840016
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Til praktisk prøveudtagning fra tanke, kar, vandløb, damme, søer
  • Let og bærbar
  • Tråd på 500 ml (16 oz.) polypropylen kop kan udskiftes for at reducere krydskontaminering
  • To hældetude på koppen tillader venstre eller højre hældning
  • Højdensitets polyethylen plastikhåndtag er stærke honeycomb rør uden indsatser og er ribbet for sikkert greb
  • Håndtagsenden har en krog til ophængning af opbevaring
Tekniske data
Produkttype Dipper
Materiale HDPE
Autoklaverbar Autoklaverbar
Kapacitet (engelsk) 16 oz.
Kapacitet (metrisk) 500 mL
Til brug med (applikation) Til prøveudtagning fra tanke, damme, søer
Længde (engelsk) Håndtag 3 ft.
Længde (metrisk) håndtag 0.9 m