Få mere at vide
Bel-Art™ Jordvenlige skeer med lang skaft
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 13432479 Shop alle SP Scienceware produkter
Kapacitet (metrisk):
1,23 ml
2,46 ml
4,93 ml
Artikelnummer. 13432479
Brand: Bel-Art™ F369441000
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Mindsk miljøpåvirkningen med PLA (polymælkesyre) harpiksprøvetagningsskeer
  • Produktionen af 100 % plantebaseret PLA bidrager med færre drivhusgasser og bruger mindre ikke-vedvarende energi fra kilde til harpiks end dens oliebaserede modstykker.
  • Bortskaffelsesmuligheder omfatter industriel kompostering til bionedbrydelighed, forbrænding, genbrug og deponering.
  • FDA-grade skeer er sikre til kontakt med fødevarer, medicin og kosmetik.
  • Kan sammenlignes i styrke og holdbarhed med polystyren, polypropylen og andre plastharpiksprøveværktøjer.
  • Langt håndtag, 7 tommer. (17,8 cm), hjælper med at forhindre personlig kontakt med prøvemateriale, når det når ind i flasker, krukker og andre afgrænsede områder.
  • Kanten på hver skål har en flad kant for at hjælpe med at indsamle og måle små mængder med nøjagtighed.
  • Brug en separat ske til hvert prøvemateriale for at undgå krydskontaminering.
Tekniske data
Sterilitet Ikke steril
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Kapacitet (metrisk) 4,93 ml
Certificeringer/compliance FDA
Produkttype Jordvenlig prøvetagningsske
Til brug med (applikation) Ideel til at hente prøver fra flasker, krukker og andre lukkede områder og hjælpe med at undgå personlig kontakt med prøvematerialer, brugt som et grønt alternativ til oliebaserede prøvetagningsværktøjer
Inkluderer Flad kant kant
Længde (engelsk) Håndtag 7 tommer
Længde (metrisk) håndtag 17.8 cm
Materiale PLA harpiks
Håndtag Type Lang