Få mere at vide
Bel-Art™ Earth Friendly 1001 Sticks
Shop alle SP Scienceware produkter
Mængde:
100 stk.
500 kr.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 500
Beskrivelse
- Produktionen af 100 % plantebaseret PLA bidrager med færre drivhusgasser og bruger mindre ikke-vedvarende energi fra kilde til harpiks end dens oliebaserede modstykker.
- Anvendte planter er en årligt fornyelig ressource.
- Velegnet til at blande prøver, håndtere kapsler, skrabe beholdere eller placere faste prøver til undersøgelse.
- Grønt alternativ til oliebaserede prøvetagningsværktøjer hjælper med at opfylde bæredygtighedsmålene.
- Kan sammenlignes i styrke med polystyren, polypropylen og andre petroleumsbaserede plastharpiksprøvetagningsværktøjer.
- Bortskaffelsesmuligheder omfatter industriel kompostering til bionedbrydelighed, forbrænding, genbrug og deponering.
- Ikke-steril FDA-kvalitet: sikker til kontakt med fødevarer, lægemidler og kosmetik.
- Brug en separat pind til hvert prøvemateriale for at undgå krydskontaminering.
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | 100 stk. |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Form | stump ende |
| Certificeringer/compliance | FDA |
| Produkttype | Earth-Friendly™ Sampling Stick |
| Til brug med (applikation) | Velegnet til at blande prøver, håndtere kapsler, skrabe beholdere eller placere faste prøver til undersøgelse |
| Længde (engelsk) | 5,75 tommer. |
| Bredde (engelsk) | 0,75 tommer |
| Bredde (metrisk) | 1.9 cm |
| Vis mere |