Få mere at vide
Bel-Art™ Earth Friendly 1001 Sticks
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 13402489 Shop alle SP Scienceware produkter
Mængde:
100 stk.
500 kr.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 500
Artikelnummer. 13402489
Brand: Bel-Art™ F369310000
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Mindsk miljøpåvirkningen med polymælkesyre (PLA) harpiksprøvestik
  • Produktionen af 100 % plantebaseret PLA bidrager med færre drivhusgasser og bruger mindre ikke-vedvarende energi fra kilde til harpiks end dens oliebaserede modstykker.
  • Anvendte planter er en årligt fornyelig ressource.
  • Velegnet til at blande prøver, håndtere kapsler, skrabe beholdere eller placere faste prøver til undersøgelse.
  • Grønt alternativ til oliebaserede prøvetagningsværktøjer hjælper med at opfylde bæredygtighedsmålene.
  • Kan sammenlignes i styrke med polystyren, polypropylen og andre petroleumsbaserede plastharpiksprøvetagningsværktøjer.
  • Bortskaffelsesmuligheder omfatter industriel kompostering til bionedbrydelighed, forbrænding, genbrug og deponering.
  • Ikke-steril FDA-kvalitet: sikker til kontakt med fødevarer, lægemidler og kosmetik.
  • Brug en separat pind til hvert prøvemateriale for at undgå krydskontaminering.
Tekniske data
Mængde 100 stk.
Sterilitet Ikke steril
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Form stump ende
Certificeringer/compliance FDA
Produkttype Earth-Friendly™ Sampling Stick
Til brug med (applikation) Velegnet til at blande prøver, håndtere kapsler, skrabe beholdere eller placere faste prøver til undersøgelse
Længde (engelsk) 5,75 tommer.
Bredde (engelsk) 0,75 tommer
Bredde (metrisk) 1.9 cm
Dimensioner (L x B) 5,75 x 0,75 tommer. (14,6 x 1,9 cm)
Materiale PLA harpiks
Længde (metrisk) 14.6 cm