Få mere at vide
Bel Art™ Dry-Keeper™ Eksikkatorskab
Artikelnummer. p-32740 Shop alle SP Scienceware produkter
Farve:
Gennemskinnelig
Klar
Skab stil:
Vandret
Vertikal
Antal hylder:
2 Justerbar
2 justerbare perforerede hylder
3 justerbare perforerede
Holder:
70 dåser
78 dåser
87 dåser
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 17823578
Brand: Bel Art™ H420580003
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Klare, holdbare polystyren-ekssikkatorskabe har sorte ABS-accenter og flytbare hylder til justering af tør opbevaringspladskonfiguration til fugtfølsomme materialer.
  • Generøse 2 cu. ft. indvendig volumen
  • Justerbare, aftagelige og perforerede hylder letter fuld cirkulation af luft; ekstra hylder og skinner sælges separat
  • Stort hygrometer indendørs urskive for nem visualisering af RH%
  • Pakningsdør lukkes med to låse for tæt forsegling
  • Standardskabe inkluderer tørremiddelbakke (tørremiddel sælges separat)
Vandrette skabe
  • Inkluder to hylder
  • Hyldeskinner kan omplaceres på et hvilket som helst af de otte trin sat til 1,1 tommer. (28 mm) intervaller
  • Indvendig åbning måler 17,75 x 9 tommer. (45 x 23 cm)
Lodrette skabe
  • Indeholder tre hylder
  • Hyldeskinner kan flyttes på et hvilket som helst af de 15 trin sat til 1,1 tommer. (28 mm) intervaller
  • Indvendig åbning måler 10 x 17 tommer. (25 x 43 cm)
Autodesikkator (H42058-0003, H42056-1003)
  • 120VAC elektronisk affugtningssystem opretholder relative luftfugtighedsniveauer på 30 til 40 %† ; holder tør luft cirkulerende i hele skabet
  • Permanent tørremiddel indeholdt i styreenheden
  • Rødt lys indikerer drift af 4,5 timers absorptionsperiode; Grønt lys indikerer drift af 0,5 timers regenerering af tørremidlet
†Kabinettets indre RH% niveauer kan variere afhængigt af rumtemperatur, rum RH% og brugsforhold.
Tekniske data
Farve Klar
Skab stil Vandret
Materiale Methylmethacrylat
Produkttype Eksikkator
Dør stil Hængslet og tætnet
Til brug med (applikation) Justering af tør opbevaringspladskonfiguration til fugtfølsomme materialer, kan bruges med Scienceware™ tørremiddelpatroner, dunke eller lignende tørremiddel
Holder 87 dåser
Inkluderer Sorte ABS-accenter, 2 justerbare hylder, Auto-desikkator, dørmonteret hygrometer
Antal hylder 2 Justerbar
Volumen (engelsk) 2 kubikfod
Længde (engelsk) 24,25 tommer.
Længde (metrisk) 61.6 cm
Bredde (engelsk) Dør 17,7 tommer
Bredde (metrisk) dør 45 cm
Højde (engelsk) 13,75 tommer.
Højde (engelsk) Åbning 9,8''
Højde (metrisk) 34.9 cm
Dybde (engelsk) 15,5 tommer
Dybde (metrisk) 39.3 cm
Spænding 120 V