Få mere at vide
Bel-Art™ Bortskaffelse bordplade karton til glas
Beskrivelse
Belagt med 2 mil tyk, klar polyethylenpose for at indeholde knuste glasfragmenter og spildte væsker. Bel Art™ SP Scienceware™ Bortskaffelse Bordkarton til glas lukkes let til bortskaffelse.
- Holder 5,5 kg (12 lb)
- Pakket fladt for at spare plads og forsendelsesomkostninger og hurtigt samlet
- Foret med en 2 mil, klar polyethylenpose til opbevaring af knuste glasfragmenter og lækkede væsker
- Trykt på fire sprog: engelsk, tysk, fransk, spansk
- Sikre, punkteringssikre beholdere til knust glas
- Kvalificerer ikke som en DOT-beholder
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (engelsk) | 2,6 gal. |
| Farve | Rød |
| Dimensioner (L x B x H) | 20 x 20 x 25 cm |
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Inkluderer | Lukning, grafik på fire sprog (engelsk, tysk, fransk, spansk) |
| Til brug med (applikation) | Glas |
| Materiale | Bølgepap |
| Produkttype | Sikkerhedsbeholder |