Få mere at vide
Bel-Art™ Engangsstænger af polypropylen
Artikelnummer. 10735925 Shop alle SP Scienceware produkter
Kapacitet (metrisk):
1,5 ml
Artikelnummer. 10735925
Brand: Bel-Art™ F199230001
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Til resuspendering af bakterieceller, bundfald af nukleinsyrer eller proteiner og pellets af andre materialer.
  • Anvendes til resuspendering af bakterieceller.
  • Vælg mellem autoklaverbare eller engangsversioner.
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 1,5 ml
Slutte Uglaseret
Produkttype støder
Materiale Polypropylen
Til brug med (udstyr) 1,5 ml mikrocentrifugerør
Til brug med (applikation) Anvendes til resuspendering af bakterieceller, bundfald af nukleinsyrer eller proteiner og pellets af andre materialer
Længde (metrisk) 8.5cm
Længde (engelsk) 3,5 tommer
Type Engangsstæbe og mikrocentrifugerør