Få mere at vide
Bel-Art™ SP Scienceware™ Disposable Pipetting Reservoirs
Disposable and economical plastic pipetting reservoir. The SP Scienceware™ Disposable Pipetting Reservoirs includes ample clearance for all types of pipettors.
Brand:  Bel-Art™ F37877-0001
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 10015240
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
  • Ample clearance for all types of pipettors
  • Used for extended multichannel pipetting into microwell plates, Mini-Tubes, Cube 2ube™ Tubes and deep well blocks
  • 100ml capacity
Tekniske data
Tekniske data
100 mL
Plastic
Pipetting Reservoir
3.17 cm
15.54 cm
3.62 in.
Single-use
6.12 x 3.62 x 1.25 in. (15.54 x 9.19 x 3.17cm)
Sterile
1.25 in.
6.12 in.
Individually Wrapped
9.19 cm
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Certifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Bel-Art™ SP Scienceware™ Disposable Pipetting Reservoirs > Sterile