Få mere at vide
Bel-Art™ HDPE dispenserkande
Artikelnummer. 12300469 Shop alle SP Scienceware produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
20 L
Materiale:
HDPE
Produkttype:
Udskænkningskande
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Materiale Produkttype
12300469 20 L HDPE Udskænkningskande
1 options
Artikelnummer. 12300469 Leverandør Bel-Art™ Leverandørnr. H118500000
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Bruges til at opbevare og dispensere almindelige opløsninger, inklusive rengøringsmidler, deioniseret og destilleret vand eller andre vandige væsker.
  • Lagerkapacitet er 20 liter (5 gallons)
  • Graderinger i gallon er støbt ind i siden
  • Kande lavet af stærk og let HDPE
  • Dimensioner: 25 x 38 cm (9-7/8 x 15 tommer)
Tekniske data
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Kapacitet (engelsk) 5,3 gal.
Kapacitet (metrisk) 20 L
Lukningsmateriale LDPE
Farve Hvid
Til brug med (applikation) Til at opbevare og dispensere almindelige opløsninger, inklusive rengøringsmidler, deioniseret/destilleret vand eller andre vandige væsker
Materiale HDPE
Mundstil Brede
Produkttype Udskænkningskande