Få mere at vide
Bel Art™ Delrin™ Fjederrørsklemmer
Artikelnummer. p-31036 Shop alle SP Scienceware produkter
Diameter (metrisk) indvendig:
8 mm
12 mm
Artikelnummer. 10294441
Brand: Bel Art™ H182140000
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Selvlukkende fjederbetjent slangeklemme er velegnet til alle fleksible slanger
  • Positive-actionclamp åbnes ved at klemme håndtagene sammen
  • Klemmer naturligvis lukket for at stoppe flowet
  • Fremstillet af kemikalie- og pletbestandig Delrin™ plast og rustfrit stål
Tekniske data
Mængde 3
Type Fjederstil rørklemme
Materiale Acetal plast
Til brug med (udstyr) Alle fleksible .46in. (1,16 cm) OD-slange
Farve Hvid
Kæbe type Vinklet
Diameter (metrisk) indvendig 12 mm