Få mere at vide
Bel Art™ Cryo-Safe™ Mikrocentrifugerør og kryogene hætteglaskølere
Artikelnummer. p-3273160 Shop alle SP Scienceware produkter
Farve:
Grå, rød
Hvid, Gul
Klar, rød
Holder:
12 mikrocentrifugerør (15 ml)
12 rør (0,5 til 1,5 ml)
32 rør (0,5 til 1,5 ml)
32 rør (0,5 til 2 ml)
Dimensioner (L x B x H):
5,75 x 4 x 3,75 tommer. (14,5 x 10,0 x 9,5 cm)
7,75 x 5,5 x 7,5 tommer. (19,7 x 14 x 19,7 cm)
9,5 x 3,19 x 5,7 tommer. (24,3 x 15,7 x 14,6 cm)
Vægt (metrisk):
0,7 kg
1,6 kg
2 kg
Artikelnummer. 11784124
Brand: Bel Art™ F188460000
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Kølere i bænkstørrelse til mikrocentrifugerør eller kryogene hætteglas.
  • Holder tolv 0,5 eller 1,5 ml rør i individuelle brønde under 0 grader C i 2,5 timer
  • Kølerens krop fyldt med en giftfri gel, der ikke kommer i kontakt med kølerens indhold
  • Fremragende til sikker transport af temperaturfølsomme rør
  • Polycarbonathus og låg er nemme at rengøre
  • Stabelbart design med gummifødder for at forhindre glidning
  • Minikølere har indstøbte sidehåndtag, Junior- og Maxi-kølere har foldbare wirebærehåndtag, der hjælper med at fastholde låget
  • Opbevar -°15 C kølere ved -°15 C i 24 timer før brug
  • Opbevar °0 C kølere ved -°20 C i et par timer før brug
  • Opbevar -°20 C kølere ved -°20 C i 24 timer før brug
Tekniske data
Højde (metrisk) 9.5 cm
Højde (engelsk) 3.75 in.
Længde (metrisk) 14.5 cm
Længde (engelsk) 5,75 tommer.
Bredde (metrisk) 10.0 cm
Bredde (engelsk) 4 tommer
Dimensioner (L x B x H) 5,75 x 4 x 3,75 tommer. (14,5 x 10,0 x 9,5 cm)
Vægt (engelsk) 1.5 lb.
Vægt (metrisk) 0,7 kg
Materiale Polycarbonat
Type Mini køler
Farve Klar, rød
Kapacitet (metrisk) 12 rør
Holder 12 rør (0,5 til 1,5 ml)
Autoklaverbar Autoklaverbar
Temperaturkontrol Nej
Temperaturområde -20 °C