Få mere at vide
Bel Art™ Cryo-Safe™ Mikrocentrifugerør og kryogene hætteglaskølere
Artikelnummer. 11784124
Skift visning
Farve:
Grå, rød
Hvid, Gul
Klar, rød
Holder:
12 mikrocentrifugerør (15 ml)
12 rør (0,5 til 1,5 ml)
32 rør (0,5 til 1,5 ml)
32 rør (0,5 til 2 ml)
Dimensioner (L x B x H):
5,75 x 4 x 3,75 tommer. (14,5 x 10,0 x 9,5 cm)
7,75 x 5,5 x 7,5 tommer. (19,7 x 14 x 19,7 cm)
9,5 x 3,19 x 5,7 tommer. (24,3 x 15,7 x 14,6 cm)
Vægt (metrisk):
0,7 kg
1,6 kg
2 kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve Holder Dimensioner (L x B x H) Vægt (metrisk)
11784124 Klar, rød 12 rør (0,5 til 1,5 ml) 5,75 x 4 x 3,75 tommer. (14,5 x 10,0 x 9,5 cm) 0,7 kg
10258143 Hvid, Gul 32 rør (0,5 til 2 ml) 9,5 x 3,19 x 5,7 tommer. (24,3 x 15,7 x 14,6 cm) 2 kg
11717974 Klar, rød 12 mikrocentrifugerør (15 ml) 7,75 x 5,5 x 7,5 tommer. (19,7 x 14 x 19,7 cm) 1,6 kg
11794124 Grå, rød 32 rør (0,5 til 1,5 ml) 9,5 x 3,19 x 5,7 tommer. (24,3 x 15,7 x 14,6 cm) 2 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11784124 Leverandør Bel Art™ Leverandørnr. F188460000
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Kølere i bænkstørrelse til mikrocentrifugerør eller kryogene hætteglas.
  • Holder tolv 0,5 eller 1,5 ml rør i individuelle brønde under 0 grader C i 2,5 timer
  • Kølerens krop fyldt med en giftfri gel, der ikke kommer i kontakt med kølerens indhold
  • Fremragende til sikker transport af temperaturfølsomme rør
  • Polycarbonathus og låg er nemme at rengøre
  • Stabelbart design med gummifødder for at forhindre glidning
  • Minikølere har indstøbte sidehåndtag, Junior- og Maxi-kølere har foldbare wirebærehåndtag, der hjælper med at fastholde låget
  • Opbevar -°15 C kølere ved -°15 C i 24 timer før brug
  • Opbevar °0 C kølere ved -°20 C i et par timer før brug
  • Opbevar -°20 C kølere ved -°20 C i 24 timer før brug
Tekniske data
Højde (metrisk) 9.5 cm
Højde (engelsk) 3.75 in.
Længde (metrisk) 14.5 cm
Længde (engelsk) 5,75 tommer.
Bredde (metrisk) 10.0 cm
Bredde (engelsk) 4 tommer
Dimensioner (L x B x H) 5,75 x 4 x 3,75 tommer. (14,5 x 10,0 x 9,5 cm)
Vægt (engelsk) 1.5 lb.
Vægt (metrisk) 0,7 kg
Materiale Polycarbonat
Type Mini køler
Farve Klar, rød
Kapacitet (metrisk) 12 rør
Holder 12 rør (0,5 til 1,5 ml)
Autoklaverbar Autoklaverbar
Temperaturkontrol Nej
Temperaturområde -20 °C