Få mere at vide
Bel Art™ Cryo-Safe™ Mikrocentrifugerør og kryogene hætteglaskølere
Artikelnummer. 11717974
Skift visning
Farve:
Grå, rød
Hvid, Gul
Klar, rød
Holder:
12 mikrocentrifugerør (15 ml)
12 rør (0,5 til 1,5 ml)
32 rør (0,5 til 1,5 ml)
32 rør (0,5 til 2 ml)
Dimensioner (L x B x H):
5,75 x 4 x 3,75 tommer. (14,5 x 10,0 x 9,5 cm)
7,75 x 5,5 x 7,5 tommer. (19,7 x 14 x 19,7 cm)
9,5 x 3,19 x 5,7 tommer. (24,3 x 15,7 x 14,6 cm)
Vægt (metrisk):
0,7 kg
1,6 kg
2 kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve Holder Dimensioner (L x B x H) Vægt (metrisk)
11717974 Klar, rød 12 mikrocentrifugerør (15 ml) 7,75 x 5,5 x 7,5 tommer. (19,7 x 14 x 19,7 cm) 1,6 kg
11784124 Klar, rød 12 rør (0,5 til 1,5 ml) 5,75 x 4 x 3,75 tommer. (14,5 x 10,0 x 9,5 cm) 0,7 kg
10258143 Hvid, Gul 32 rør (0,5 til 2 ml) 9,5 x 3,19 x 5,7 tommer. (24,3 x 15,7 x 14,6 cm) 2 kg
11794124 Grå, rød 32 rør (0,5 til 1,5 ml) 9,5 x 3,19 x 5,7 tommer. (24,3 x 15,7 x 14,6 cm) 2 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11717974 Leverandør Bel Art™ Leverandørnr. F188461000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1349.71 DKK
    1181.41 DKK / Pakke med 1
    Spare 168.30 DKK
    12% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 14-10-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Kølere i bænkstørrelse til mikrocentrifugerør eller kryogene hætteglas.
  • Holder tolv 0,5 eller 1,5 ml rør i individuelle brønde under 0 grader C i 2,5 timer
  • Kølerens krop fyldt med en giftfri gel, der ikke kommer i kontakt med kølerens indhold
  • Fremragende til sikker transport af temperaturfølsomme rør
  • Polycarbonathus og låg er nemme at rengøre
  • Stabelbart design med gummifødder for at forhindre glidning
  • Minikølere har indstøbte sidehåndtag, Junior- og Maxi-kølere har foldbare wirebærehåndtag, der hjælper med at fastholde låget
  • Opbevar -°15 C kølere ved -°15 C i 24 timer før brug
  • Opbevar °0 C kølere ved -°20 C i et par timer før brug
  • Opbevar -°20 C kølere ved -°20 C i 24 timer før brug
Tekniske data
Højde (metrisk) 19.7 cm
Højde (engelsk) 7,5 tommer
Længde (metrisk) 19.7 cm
Længde (engelsk) 7,75 tommer.
Bredde (metrisk) 14 cm
Bredde (engelsk) 5,5''
Dimensioner (L x B x H) 7,75 x 5,5 x 7,5 tommer. (19,7 x 14 x 19,7 cm)
Vægt (engelsk) 3.5 lb.
Vægt (metrisk) 1,6 kg
Materiale Polycarbonat
Type Mini køler
Farve Klar, rød
Kapacitet (metrisk) 15 mL
Holder 12 mikrocentrifugerør (15 ml)
Autoklaverbar Autoklaverbar
Temperaturkontrol Nej
Temperaturområde 0 °C