Få mere at vide
Bel Art™ Cryo-Safe™ Mikrocentrifugerør og kryogene hætteglaskølere
Beskrivelse
Kølere i bænkstørrelse til mikrocentrifugerør eller kryogene hætteglas.
- Holder tolv 0,5 eller 1,5 ml rør i individuelle brønde under 0 grader C i 2,5 timer
- Kølerens krop fyldt med en giftfri gel, der ikke kommer i kontakt med kølerens indhold
- Fremragende til sikker transport af temperaturfølsomme rør
- Polycarbonathus og låg er nemme at rengøre
- Stabelbart design med gummifødder for at forhindre glidning
- Minikølere har indstøbte sidehåndtag, Junior- og Maxi-kølere har foldbare wirebærehåndtag, der hjælper med at fastholde låget
- Opbevar -°15 C kølere ved -°15 C i 24 timer før brug
- Opbevar °0 C kølere ved -°20 C i et par timer før brug
- Opbevar -°20 C kølere ved -°20 C i 24 timer før brug
Tekniske data
Tekniske data
| Højde (metrisk) | 14.6 cm |
| Højde (engelsk) | 5,7 tommer. |
| Længde (metrisk) | 24.3 cm |
| Længde (engelsk) | 9,5 tommer |
| Bredde (metrisk) | 15.7 cm |
| Bredde (engelsk) | 3,19 tommer. |
| Dimensioner (L x B x H) | 9,5 x 3,19 x 5,7 tommer. (24,3 x 15,7 x 14,6 cm) |
| Vægt (engelsk) | 4.5 lb. |
| Vægt (metrisk) | 2 kg |
| Materiale | Polycarbonat |
| Vis mere |